1,2-Dimethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 51.2 EUR
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR