2,2'-(Phenylimino)diethanol zur Synthese

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Phenyldiethanolamin, N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03257.0100 8.03257.1000
8.03257.0100EA 34.7 EUR
8.03257.0100 8.03257.1000
2,2'-(Phenylimino)diethanol zur Synthese
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formel: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Dichte: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002845
CAS-Nummer: 120-07-0
EINECS: 204-368-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 181.23 g/mol
Boiling Point 270 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 1.1 g/cm3 (60 °C)
pH 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR