Dipropylenglycol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipropylene glycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03265.1000
8.03265.1000EA 48.3 EUR
8.03265.1000
Dipropylenglycol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
MDL: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 231 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.9 - 12.6 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C DIN 51794