2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03269.0005
8.03269.0250
8.03269.1000
8.03269.0005EA
27
EUR
8.03269.0005
8.03269.0250
8.03269.1000
2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluol
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.17 g/mol Siedepunkt: 292 Schmelzpunkt: 99 Dichte: 1.045 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007804 CAS-Nummer: 95-80-7 EINECS: 202-453-1 UN: 1709 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 35 g/l (20 °C) |
Melting Point | 96 - 99 °C |
Molar Mass | 122.17 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 284 - 286 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (106 °C) |
Flash Point | 169 °C |
Ignition Point | 520 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...