2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 27 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 1.045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR