1,3-Dibrompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Trimethylenbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 114 EUR
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibrompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
Molecular Weight: 201.89 g/mol
Siedepunkt: 167
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000255
CAS-Nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR