1-Decanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
8.03463.0100EA 28.8 EUR
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
1-Decanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
Merck Index: 13,02875

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.037 g/l (25 °C)
Melting Point 5 - 7 °C
Molar Mass 158.28 g/mol
Boiling Point 220 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4372 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.7 %(V)
Density 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
Ignition Point 255 °C
Synonyms Capric alcohol, Decyl alcohol
Hill Formula C10H22O
Chemical Formula CH3(CH2)9OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR