1,12-Dodecandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03501.0100 8.03501.1000
8.03501.0100EA 77.4 EUR
8.03501.0100 8.03501.1000
1,12-Dodecandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004755
CAS-Nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR