Dipropylamin zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Propyl-1-propanamine

MQ200

8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
8.03548.0100EA 28.3 EUR
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
Dipropylamin zS, Sigma-Aldrich®
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 109.4
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009362
CAS-Nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,03406

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 35 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 38 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.3 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH (1 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 260 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR