1,3-Dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dioxacyclopentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
8.03553.0100EA 26.9 EUR
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
1,3-Dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 75
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 20.5 %(V)
Density 1.065 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 274 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR