Dibenzosuberon zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Dibenzosuberon, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03559.0050
8.03559.0050EA 0 EUR
8.03559.0050
Dibenzosuberon zur Synthese
Dibenzosuberon
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003587
CAS-Nummer: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.03 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 208.25 g/mol
Boiling Point 191 - 194 °C (7 hPa)
Flash Point 200 °C
Refractive Index 1.6324 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (25 °C)