1,10-Decandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Decamethylenglycol, 1,10-Dihydroxydecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03561.0500
8.03561.0500EA
190
EUR
8.03561.0500
1,10-Decandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,10-Decandiol
Formel:
C₁₀H₂₂O₂ Molecular Weight: 174,28 g/mol Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72 °C Dichte: 0,883 g/cm³ (80 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004749 CAS-Nummer: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Merck Index: 13,02869 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72 °C |
Molar Mass | 174.29 g/mol |
Bulk Density | 550 kg/m3 |
Boiling Point | 297 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Density | 0.891 g/cm3 (80 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...