2,6-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03575.0100
8.03575.0100EA 80 EUR
8.03575.0100
2,6-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Flammpunkt: 155
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Boiling Point 159 °C (13 hPa)
Flash Point 155 °C
pH 7 (H2O)