1,4-Dimethylpiperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
sym-Dimethylpiperazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03580.0100
8.03580.0100EA
42.7
EUR
8.03580.0100
1,4-Dimethylpiperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpiperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114.19 g/mol Siedepunkt: 131 Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006156 CAS-Nummer: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 UN: 2733 ADR: 3 (8) II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) miscible |
Melting Point | -1 °C |
Molar Mass | 114.19 g/mol |
Boiling Point | 130 - 133 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 21.5 °C |
Refractive Index | 1.4463 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 9.6 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 180 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...