Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DVB, Divinylbenzene
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03598.9050
8.03598.9050EA 0 EUR
8.03598.9050
Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01778656
CAS-Nummer: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay isomers (GC, area%) 60.0 - 65.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.913 - 0.916
Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%) 34.0 - 39.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
The material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.