3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
8.03605.0100EA 30.8 EUR
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009320
CAS-Nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 37.6 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3923 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 7.7 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 3-Pentanone, Ethyl ketone
Hill Formula C5H10O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR