Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N'-Diisopropylcarbodiimid, DIC, 1,3-Diisopropylcarbodiimid, N,N'-Methantetraylbis(1-methylethylamin)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
8.03649.0010EA 56.2 EUR
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 145
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 126.2 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR