2,5-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-4-xylol, 2-Hydroxy-p-xylol, p-Xylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03771.0005
8.03771.0250
8.03771.0005EA
24.8
EUR
8.03771.0005
8.03771.0250
2,5-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75 °C Dichte: 1,169 g/cm³ (15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002237 CAS-Nummer: 95-87-4 EINECS: 202-461-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 75 °C |
Molar Mass | 122.16 g/mol |
Boiling Point | 211 °C |
Vapor Pressure | 0.208 hPa (25 °C) |
Flash Point | 80 - 95 °C |
Explosion Limit | 1.4 %(V) |
Density | 0.9 g/cm3 (75 °C) |
Synonyms | 2,5-DMP, p-Xylenol |
Hill Formula | C8H10O |
Chemical Formula | 2,5-(CH3)2C6H3OH |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...