Eisen(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03912.0250
8.03912.0250EA 107 EUR
8.03912.0250
Eisen(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Molecular Weight: 353,18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (9,7513 mmHg)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 353.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 2.6 hPa (110 °C)
Density 0.8 g/cm3
Synonyms Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
Hill Formula C15H21FeO6

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR