9-Fluorenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 9H-Fluoren-9-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03977.0250
8.03977.0250EA 92.2 EUR
8.03977.0250
9-Fluorenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 81 - 83 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 342 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C
Density 0.9 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 608 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR