Germanium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrachlorgerman, Germaniumtetrachlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04079.0025
8.04079.0025EA 488 EUR
8.04079.0025
Germanium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ge
Molecular Weight: 214,42 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04418

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) Hydrolysis,(decomposition)
Melting Point -49.5 °C
Molar Mass 214.4 g/mol
Boiling Point 83.1 °C
Vapor Pressure 101 hPa
Density 1.88 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR