4-Brombenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


MQ200

8.04146.0010 8.04146.0100
8.04146.0010EA 45.4 EUR
8.04146.0010 8.04146.0100
4-Brombenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 244
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.849 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003377
CAS-Nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 185.02 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Boiling Point 123 - 125 °C (31 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.85 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR