2-Bromphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04166.0025
8.04166.0025EA 131 EUR
8.04166.0025
2-Bromphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,6 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002146
CAS-Nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01413

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 5 °C
Molar Mass 173.01 g/mol
Boiling Point 195 °C
Flash Point 108 °C
Refractive Index 1.5893 (20 °C, 589 nm)
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR