Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04240.0250
8.04240.0250EA 61.1 EUR
8.04240.0250
Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit)
Formel: C₅H₁₀Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 308,24 g/mol
CAS-Nummer: 7420-89-5
EINECS: 231-043-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 285 g/l (20 °C)
Molar Mass 308.22 g/mol
pH 3 - 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
Hill Formula C5H10Na2O8S2
Chemical Formula CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2