1,6-Hexandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04308.0100 8.04308.1000 8.04308.9050
8.04308.0100EA 26.9 EUR
8.04308.0100 8.04308.1000 8.04308.9050
1,6-Hexandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002985
CAS-Nummer: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 5000 g/l (20 °C)
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 253 - 260 °C
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 147 °C
Explosion Limit 6.6 - 16 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 (900 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR