2'-Hydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04310.0250
8.04310.0250EA 87.2 EUR
8.04310.0250
2'-Hydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002219
CAS-Nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point 4 - 6 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 212 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.5584 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.98 - 11.8 %(V)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4COCH3