HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 25.3 EUR
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR