3-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indol-3-carboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04726.0025
8.04726.0025EA 94.4 EUR
8.04726.0025
3-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 192 - 195 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Flash Point 240 °C
Ignition Point 550 °C
Synonyms Indol-3-aldehyde
Hill Formula C9H7NO