Iodmonochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
8.04771.0100EA 78.7 EUR
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
Iodmonochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Siedepunkt: 97,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 3498
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR