2,6-Lutidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05650.0250
8.05650.0250EA 69.6 EUR
8.05650.0250
2,6-Lutidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 143,7
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0.9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05636

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.5 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4976 (20 °C, 589 nm)
Density 0.923 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR