Lithium, Stangen in Paraffinöl zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 68.9 EUR
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Lithium, Stangen in Paraffinöl zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel: Li
Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179 °C
Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR