3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05807.0100
8.05807.0100EA 185 EUR
8.05807.0100
3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 171…173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001446
CAS-Nummer: 591-23-1
EINECS: 209-709-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 171 - 173 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4578 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C
Hill Formula C7H14O