1-Methylimidazol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
8.05852.0100EA 60.1 EUR
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
1-Methylimidazol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 2.7 - 15.7 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 525 °C