3-Methoxypropiononitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05891.0100 8.05891.0500
8.05891.0100EA 41.1 EUR
8.05891.0100 8.05891.0500
3-Methoxypropiononitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001958
CAS-Nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 335 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 164 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (50 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4035 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 15.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (111 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR