Mangan(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 49.3 EUR
8.05930.0100 8.05930.0500
Mangan(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formel: MnCl₂
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR