Mangan(IV)oxid zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 26.9 EUR
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Mangan(IV)oxid zur Synthese
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Schmelzpunkt: 535 °C
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR