Bisacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05968.0250
8.05968.0250EA
65.1
EUR
8.05968.0250
Bisacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamid
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 185 °C (decomposition) |
Molar Mass | 154.17 g/mol |
Bulk Density | 200 kg/m3 |
Density | 1.235 g/cm3 (30 °C) |
pH |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...