Iodmethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyliodid

Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 67.1 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000
Iodmethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 42,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR