Morpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.9025 8.06127.9010
8.06127.0100EA 24.8 EUR
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.9025 8.06127.9010
Morpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Siedepunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 128 - 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 32 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR