4-Methylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06187.0100 8.06187.0500
8.06187.0100EA 50.8 EUR
8.06187.0100 8.06187.0500
4-Methylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006005
CAS-Nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 5 °C
Molar Mass 99.18 g/mol
Boiling Point 121 - 127 °C
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.4487 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Pipecoline
Hill Formula C6H13N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR