1,4-Naphthochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06215.0005
8.06215.0250
8.06215.1000
8.06215.9025
8.06215.0005EA
29.6
EUR
8.06215.0005
8.06215.0250
8.06215.1000
8.06215.9025
1,4-Naphthochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Molecular Weight: 158.16 g/mol Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 124 Dichte: 1.422 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 141 |
MDL:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2923 ADR: 8 (6.1) III Merck Index: 12,06482 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.09 g/l (25 °C) |
Melting Point | 120 - 125 °C (sublimed) |
Molar Mass | 158.16 g/mol |
Vapor Pressure | 0.026 hPa (50 °C) |
Flash Point | 141 °C |
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...