1-Chlor-4-nitrobenzol

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Chlornitrobenzol

8.06233.0100
8.06233.0100EA 0 EUR
8.06233.0100
1-Chlor-4-nitrobenzol
1-Chlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 239
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR