Isoniazid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 52.3 EUR
8.06753.0100 8.06753.7000
Isoniazid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isoniazid
Formel: C₆H₇N₃O
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR