Ethylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Pyridin-3-carbonsäureethylester, Nicotinsäureethylester, Ethyl-3-pyridincarboxylat, 3-Picolinsäureethylester, 3-Pyridincarbonsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06754.0250
8.06754.0250EA 124 EUR
8.06754.0250
Ethylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 223
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006389
CAS-Nummer: 614-18-6
EINECS: 210-370-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 9 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 103 - 105 °C (7 hPa)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR