(±)-Ethylmandelat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06912.0100
8.06912.0100EA 83.6 EUR
8.06912.0100
(±)-Ethylmandelat, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethylmandelat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004494
CAS-Nummer: 774-40-3
EINECS: 212-263-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 180.2 g/mol
Boiling Point 253 - 255 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.5136 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)