2-Phenylethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
8.07006.0005EA 36.7 EUR
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
2-Phenylethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR