2-Phenylethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Phenylethylalkohol, β-Phenylethylalkohol, Phenylethylalkohol, Benzolthanol, β-Hydroxyethylbenzol, Benzylcarbinol, Phenethylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
8.07006.0005EA 36.7 EUR
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
2-Phenylethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR