Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07051.0100
8.07051.1000
8.07051.9250
8.07051.9025
8.07051.9240
8.07051.9200
8.07051.0100EA
25.2
EUR
8.07051.0100
8.07051.1000
8.07051.9250
8.07051.9025
8.07051.9240
8.07051.9200
Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylencarbonat
Formel:
C₄H₆O₃ Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –48,8 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005385 CAS-Nummer: 108-32-7 EINECS: 203-572-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 240 g/l (20 °C) |
Melting Point | -49 °C |
Molar Mass | 102.09 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 123 °C |
Refractive Index | 1.4209 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 14.3 %(V) |
Density | 1.20 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 435 °C DIN 51794 |
Viscosity Kinematic | 1.4 mm2/s (43 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...