Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Platinium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 58.4 EUR
8.07339.0001 8.07339.0005
Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Merck Index: 12,07689

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR