Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Platinium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07339.0001
8.07339.0005
8.07339.0001EA
58.4
EUR
8.07339.0001
8.07339.0005
Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3088 ADR: 4.2 III Merck Index: 12,07689 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...